Imprimer
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Nitro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid
OR5764-1G OR5764-25G OR5764-5G
APOSOR5764-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5764-1G APOSOR5764-25G APOSOR5764-5G
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 98%
2-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₅
Poids moléculaire: 184.11 g/mol
Point de fusion: 244…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05669267
Numéro CAS: 6854-07-5