Imprimer
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Carbamoyl-3-chlorophenyl)boronic acid, 4-(Aminocarbonyl)-3-chlorobenzeneboronic acid, 4-Aminocarbonyl-3-chlorophenylboronic acid
OR5761-1G OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA 178 EUR
APOSOR5761-1G APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Formule: C₇H₇BClNO₃
Poids moléculaire: 199.40 g/mol
Point de fusion: 152…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363777
Numéro CAS: 850589-52-5