Imprimer
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-5GEA 183 EUR
APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030039
Numéro CAS: 73776-25-7