2-Bromo-6-chloropyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₃BrClN Point de fusion: 90…91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00181262 Numéro CAS: 5140-72-7 |