Imprimer
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5741-5G OR5741-1G OR5741-250MG
APOSOR5741-5GEA 230 EUR
APOSOR5741-5G APOSOR5741-1G APOSOR5741-250MG
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Point de fusion: 162…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059558
Numéro CAS: 5657-70-5