Imprimer
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (6-bromopyridin-3-yl)carbamate, 5-Amino-2-bromopyridine, 5-BOC protected
OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 29 EUR
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Poids moléculaire: 273.13 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363808
Numéro CAS: 218594-15-1