Imprimer
2,4,6-Tribromotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-2,4,6-tribromobenzene, 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene
OR5732-100G OR5732-25G OR5732-5G
APOSOR5732-100GEA 186 EUR
APOSOR5732-100G APOSOR5732-25G APOSOR5732-5G
2,4,6-Tribromotoluène 98%
2,4,6-Tribromotoluène
Formule: C₇H₅Br₃
Point d'ébullition: 290 °C
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 2,479 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013527
Numéro CAS: 6320-40-7
EINECS: 228-672-2