Imprimer
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5731-1G OR5731-5G
APOSOR5731-1GEA 170 EUR
APOSOR5731-1G APOSOR5731-5G
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-ethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
Poids moléculaire: 264.14 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363819
Numéro CAS: 871269-07-7