Imprimer

3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulphonamide

OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 58 EUR
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-tert-butylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363824
Numéro CAS: 308283-47-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR