Imprimer
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Acetyl-2-(methylsulphonyl)aniline
OR5729-1G OR5729-25G OR5729-5G
APOSOR5729-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5729-1G APOSOR5729-25G APOSOR5729-5G
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
2'-(Methylsulphonyl)acetanilide
Formule: C₉H₁₁NO₃S
Point de fusion: 143,5…147.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01464107
Numéro CAS: 20628-27-7