Imprimer
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5728-1G OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA 125 EUR
APOSOR5728-1G APOSOR5728-5G
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363822
Numéro CAS: 871269-09-9