Imprimer
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5727-1G OR5727-25G OR5727-5G
APOSOR5727-1GEA 108 EUR
APOSOR5727-1G APOSOR5727-25G APOSOR5727-5G
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₂S
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363820
Numéro CAS: 871269-08-8