Imprimer
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5726-1G OR5726-25G OR5726-5G
APOSOR5726-1GEA 67.2 EUR
APOSOR5726-1G APOSOR5726-25G APOSOR5726-5G
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₀BrNO₂S
Poids moléculaire: 264.1395 g/mol
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363826
Numéro CAS: 153435-80-4