Imprimer
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5725-10G OR5725-1G OR5725-5G
APOSOR5725-10GEA 0 EUR
APOSOR5725-10G APOSOR5725-1G APOSOR5725-5G
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide 98%
3-Bromo-N,N-diethylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363825
Numéro CAS: 871269-11-3