4-(3-Bromophenylsulphonyl)morpholine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂BrNO₃S Point de fusion: 132…136 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07363828 Numéro CAS: 871269-13-5 |