Imprimer
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5715-1G OR5715-5G
APOSOR5715-1GEA 248 EUR
APOSOR5715-1G APOSOR5715-5G
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
N,N-Diethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₆BNO₄S
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363746
Numéro CAS: 871329-58-7