N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
Formule:
C₈H₁₂BNO₄S Point de fusion: 88…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07363747 Numéro CAS: 871329-59-8 |