Imprimer
4-Iodo-2,5-xylénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5710-1G OR5710-5G
APOSOR5710-1GEA 94.8 EUR
APOSOR5710-1G APOSOR5710-5G
4-Iodo-2,5-xylénol 98%
4-Iodo-2,5-xylénol
Formule: C₈H₉IO
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00219922
Numéro CAS: 114971-53-8