Imprimer
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-N-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzenesulphonamide, 4-Bromo-N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)benzenesulphonamide
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 373 EUR
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Poids moléculaire: 394.400 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659896
Numéro CAS: 850429-52-6