Imprimer
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 0 EUR
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine 98%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00194753
Numéro CAS: 834-66-2