Imprimer
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5703-1G OR5703-5G
APOSOR5703-1GEA 120 EUR
APOSOR5703-1G APOSOR5703-5G
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-(3-chloropropyl)benzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₁BrClNO₂S
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01215119
Numéro CAS: 98768-71-9