4-Bromo-N-butylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₄BrNO₂S Point de fusion: 51…53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01215086 Numéro CAS: 1984-28-7 |