Imprimer
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-N-pyrrolidin-1-ylbenzenesulphonamide, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)pyrrolidine
OR5699-1G OR5699-5G
APOSOR5699-1GEA 125 EUR
APOSOR5699-1G APOSOR5699-5G
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine 98%
1-(4-Bromophenylsulphonyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂S
Poids moléculaire: 290.1768 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00584577
Numéro CAS: 136350-52-2