4-Bromo-N-isopropylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₂BrNO₂S Point de fusion: 87…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01215090 Numéro CAS: 1984-27-6 |