Imprimer
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR5694-1G OR5694-5G
APOSOR5694-1GEA 0 EUR
APOSOR5694-1G APOSOR5694-5G
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₀BrNO₂S
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00463486
Numéro CAS: 331950-30-2