Imprimer
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5690-1G OR5690-5G
APOSOR5690-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5690-1G APOSOR5690-5G
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid 96%
1-Benzylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 219.28 g/mol
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03371463
Numéro CAS: 10315-07-8