Imprimer
2-Amino-3-thénoate d'éthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
OR5684-1G OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA 58.2 EUR
APOSOR5684-1G APOSOR5684-250MG
2-Amino-3-thénoate d'éthyle 97%
2-Amino-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₇H₉NO₂S
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01566303
Numéro CAS: 31891-06-2