Imprimer
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5681-1G OR5681-250MG
APOSOR5681-1GEA 143 EUR
APOSOR5681-1G APOSOR5681-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Poids moléculaire: 172.18 g/mol
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740321
Numéro CAS: 852227-92-0