[(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methyl]amine 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(1-Methyl-1H-indol-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formule:
C₁₀H₁₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06801045 Numéro CAS: 55556-57-5 |