Imprimer
Indole-2-carbaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
OR5662-5G OR5662-1G OR5662-250MG
APOSOR5662-5GEA 102 EUR
APOSOR5662-5G APOSOR5662-1G APOSOR5662-250MG
Indole-2-carbaldéhyde
Indole-2-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Poids moléculaire: 145.16 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001425
Numéro CAS: 19005-93-7