Imprimer
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole
OR5658-1G OR5658-5G
APOSOR5658-1GEA 33.7 EUR
APOSOR5658-1G APOSOR5658-5G
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Formule: C₇H₁₂N₂S
Point de fusion: 99…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051644
Numéro CAS: 74370-93-7