Imprimer
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Morpholinoacetic acid hydrochloride, Morpholin-4-ylacetic acid hydrochloride, 4-Morpholineacetic acid hydrochloride
OR5654-1G OR5654-10G OR5654-5G
APOSOR5654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5654-1G APOSOR5654-10G APOSOR5654-5G
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
2-Morpholinoacetic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03540888
Numéro CAS: 89531-58-8