Imprimer
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5641-1G OR5641-5G OR5641-25G
APOSOR5641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5641-1G APOSOR5641-5G APOSOR5641-25G
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060160
Numéro CAS: 24214-73-1
UN: 3263
ADR: 8,II