Imprimer
2,3-Diméthyl-5-nitroindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Diméthyl-5-nitro-1H-indole
OR5638-250MG OR5638-5G
APOSOR5638-250MGEA 0 EUR
APOSOR5638-250MG APOSOR5638-5G
2,3-Diméthyl-5-nitroindole
2,3-Diméthyl-5-nitroindole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 184…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022708
Numéro CAS: 21296-94-6
EINECS: 244-321-6