Imprimer
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthoxyphénylthiourée, N-(2-Méthoxyphényl)thiourée
OR5634-1G OR5634-5G
APOSOR5634-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5634-1G APOSOR5634-5G
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
1-(2-Méthoxyphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
Poids moléculaire: 182.25 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 156
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022162
Numéro CAS: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III