2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,3-Dihydro-6-hydroxymethyl-(1H)-benzo[ij]quinolizin-5-one
Formule:
C₁₃H₁₃NO₂ Point de fusion: 130…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01567811 Numéro CAS: 386704-11-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...