Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5631-25G OR5631-100G OR5631-500G
APOSOR5631-25GEA 168 EUR
APOSOR5631-25G APOSOR5631-100G APOSOR5631-500G
trans-4-Aminocyclohexanol 97%
trans-4-Aminocyclohexanol
Formule: C₆H₁₃NO
Poids moléculaire: 115.18 g/mol
Point d'ébullition: 124 °C/14mmHg
Point de fusion: 108…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067698
Numéro CAS: 27489-62-9
EINECS: 249-492-8
UN: 3259
ADR: 8 III