Imprimer
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5627-1G OR5627-5G
APOSOR5627-1GEA 123 EUR
APOSOR5627-1G APOSOR5627-5G
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₆BrNO₄S
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054605
Numéro CAS: 94832-06-1