Imprimer
3-Bromo-5-nitrotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzene
OR5626-25G OR5626-5G OR5626-100G
APOSOR5626-25GEA 37.7 EUR
APOSOR5626-25G APOSOR5626-5G APOSOR5626-100G
3-Bromo-5-nitrotoluène 98%
3-Bromo-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 269…270 °C
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659815
Numéro CAS: 52488-28-5
EINECS: 257-955-3