Imprimer
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-aminooxazole-5-carboxylate
OR5611-5G OR5611-1G OR5611-250MG
APOSOR5611-5GEA 80.3 EUR
APOSOR5611-5G APOSOR5611-1G APOSOR5611-250MG
Ethyl 2-amino-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-amino-5-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₃
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657433
Numéro CAS: 113853-16-0