Imprimer
3-Aminoisoxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5608-5G OR5608-1G
APOSOR5608-5GEA 43.5 EUR
APOSOR5608-5G APOSOR5608-1G
3-Aminoisoxazole 95%
3-Aminoisoxazole
Formule: C₃H₄N₂O
Poids moléculaire: 84.08 g/mol
Point d'ébullition: 226…228 °C
Densité: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038814
Numéro CAS: 1750-42-1