Imprimer
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5606-1G OR5606-5G OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA 85.8 EUR
APOSOR5606-1G APOSOR5606-5G APOSOR5606-25G
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363812
Numéro CAS: 23785-21-9