2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-Bromothiazole-4-carboxylic acid
Formule:
C₄H₂BrNO₂S Point de fusion: 212…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115729 Numéro CAS: 5198-88-9 |