p-Tolylacétate d'éthyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃ Point d'ébullition: 240…241 °C Densité: 1,008 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009181 Numéro CAS: 14062-19-2 EINECS: 237-904-1 |