1H-Imidazole-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄N₂O₂ Point de fusion: 264…266 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082203 Numéro CAS: 1072-84-0 EINECS: 214-017-8 |