Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinate, 2,4-Dihydroxy-6-methylnicotinic acid ethyl ester
Formule:
C₉H₁₁NO₄ Point de fusion: 210…213 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02929397 Numéro CAS: 70254-52-3 |