Imprimer
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5583-1G OR5583-250MG OR5583-5G
APOSOR5583-1GEA 46.4 EUR
APOSOR5583-1G APOSOR5583-250MG APOSOR5583-5G
6-Acetylaminonicotinic acid 95%
6-Acetylaminonicotinic acid
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point de fusion: 276…278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129118
Numéro CAS: 21550-48-1