Imprimer
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxy-2-formylphenylboronic acid
OR5581-1G OR5581-5G OR5581-100MG
APOSOR5581-1GEA 125 EUR
APOSOR5581-1G APOSOR5581-5G APOSOR5581-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03001335
Numéro CAS: 40138-18-9