Imprimer
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55719-1G OR55719-250MG OR55719-5G
APOSOR55719-1GEA 109 EUR
APOSOR55719-1G APOSOR55719-250MG APOSOR55719-5G
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 99%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216717
Numéro CAS: 6759-78-0