Imprimer
2-Nitropyridine-3-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
OR5566-100G OR5566-250G OR5566-25G
APOSOR5566-100GEA 66.7 EUR
APOSOR5566-100G APOSOR5566-250G APOSOR5566-25G
2-Nitropyridine-3-ol 98%
2-Nitropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006258
Numéro CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2